2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR4544-5G
OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA
0
EUR
APOSOR4544-5G
APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formule:
C₁₅H₁₄O₃S Point de fusion: 109…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026002 Numéro CAS: 31378-03-7 EINECS: 250-605-0 |