Pyridine-2-carboxylate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G
OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA
66.7
EUR
APOSOR4533-100G
APOSOR4533-10G
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 240…241 °C Point de fusion: 44256 °C Densité: 1.119 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006292 Numéro CAS: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |