Chlorure de 3-chlorobenzoyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR4528-100G
OR4528-25G
OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA
0
EUR
APOSOR4528-100G
APOSOR4528-25G
APOSOR4528-500G
Chlorure de 3-chlorobenzoyle 99%
Chlorure de 3-chlorobenzoyle
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 224…225 °C Densité: 1,368 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000671 Numéro CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 ONU: 3265 ADR: 8,II |