Imprimer
2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452219-1G OR452219-5G
APOSOR452219-1GEA 66.7 EUR
APOSOR452219-1G APOSOR452219-5G
2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride 97%
2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride
Formule: C₆H₁₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366742
Numéro CAS: 35855-14-2