Imprimer
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 197 EUR
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014812
Numéro CAS: 108-15-6