Imprimer
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452125-1G OR452125-500MG
APOSOR452125-1GEA 393 EUR
APOSOR452125-1G APOSOR452125-500MG
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166754
Numéro CAS: 688809-97-4