Imprimer
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452122-1G OR452122-500MG
APOSOR452122-1GEA 522 EUR
APOSOR452122-1G APOSOR452122-500MG
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196931
Numéro CAS: 67686-06-0