Imprimer
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀O₅
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174422
Numéro CAS: 1084-45-3