Imprimer
Bromure de 3-méthylphénéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452069-10G OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA 676 EUR
APOSOR452069-10G APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
Bromure de 3-méthylphénéthyle 97%
Bromure de 3-méthylphénéthyle
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 16799-08-9