((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-benzene
OR452068-1G
OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA
59.6
EUR
APOSOR452068-1G
APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formule:
C₁₁H₁₃ISi Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974026 Numéro CAS: 134856-58-9 |