Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR45145-1G
OR45145-250MG
OR45145-50MG
OR45145-100MG
OR45145-500MG
APOSOR45145-1GEA
1040
EUR
APOSOR45145-1G
APOSOR45145-250MG
APOSOR45145-50MG
APOSOR45145-100MG
APOSOR45145-500MG
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, grade Technique
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10566533 Numéro CAS: 6498-02-8 |