Imprimer
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451448-1G OR451448-5G
APOSOR451448-1GEA 197 EUR
APOSOR451448-1G APOSOR451448-5G
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505336
Numéro CAS: 165552-33-0