Imprimer
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 65.4 EUR
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12548034
Numéro CAS: 1284220-47-8