Imprimer
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 161 EUR
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419806
Numéro CAS: 1001519-37-4