Imprimer
3-Methoxy-5-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451426-1G OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA 116 EUR
APOSOR451426-1G APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01103799
Numéro CAS: 586-10-7