Imprimer
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formule: C₉H₈BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457010
Numéro CAS: 297760-76-0