Imprimer
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 58 EUR
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₈H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840950
Numéro CAS: 21666-68-2