Imprimer
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 265 EUR
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique 98%
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182.18 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014352
Numéro CAS: 1878-85-9