Imprimer
3-Bromo-4-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45124-1G OR45124-25G OR45124-5G
APOSOR45124-1GEA 0 EUR
APOSOR45124-1G APOSOR45124-25G APOSOR45124-5G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formule: C5H3BrN2O2
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03085767
Numéro CAS: 89364-04-5