Imprimer
3-Bromo-p-anisidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA 21.9 EUR
APOSOR45122-1G APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.0485 g/mol
Point de fusion: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04094339
Numéro CAS: 19056-41-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III