Imprimer
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 85.7 EUR
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849816
Numéro CAS: 474707-30-7