2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR451178-1G
OR451178-250MG
OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA
0
EUR
APOSOR451178-1G
APOSOR451178-250MG
APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Point de fusion: 104…106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095494 Numéro CAS: 203869-80-1 |