Imprimer
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451146-1G OR451146-25G OR451146-5G
APOSOR451146-1GEA 147 EUR
APOSOR451146-1G APOSOR451146-25G APOSOR451146-5G
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684327
Numéro CAS: 62855-02-1