Imprimer
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 201 EUR
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07374454
Numéro CAS: 98480-31-0