Imprimer
N-tert-Butylhydroxylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formule: C₄H₁₁NO
Point de fusion: 59…65 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06653532
Numéro CAS: 16649-50-6