Imprimer
2,4-Dibromoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.2 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265.93 g/mol
Point d'ébullition: 82…88 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000079
Numéro CAS: 21702-84-1