Imprimer
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 121 EUR
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228.3312 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772101
Numéro CAS: 674792-04-2