Imprimer
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 200 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Formule: C₅HCl₂N₃
MW: 173.9875 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193460
Numéro CAS: 313339-92-3