Imprimer
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one 1,1-Dioxide, 4-Tetrahydrothiopyranone 1,1-dioxide, 4-Oxothiane 1,1-Dioxide
OR451043-5G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 132 EUR
APOSOR451043-5G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formule: C₅H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460698
Numéro CAS: 17396-35-9