Imprimer
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 23.2 EUR
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.5691 g/mol
Point de fusion: 97…98.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841080
Numéro CAS: 149849-94-5