Imprimer
Chroman-6-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45040-1G OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA 306 EUR
APOSOR45040-1G APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 98…104 °C/0.6mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146589
Numéro CAS: 55745-97-6