Imprimer
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450078-1G OR450078-25G OR450078-5G
APOSOR450078-1GEA 72.5 EUR
APOSOR450078-1G APOSOR450078-25G APOSOR450078-5G
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504901
Numéro CAS: 1072944-59-2