Imprimer
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 0 EUR
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Formule: C₆H₁₁NO₃
Densité: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72,4 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797654
Numéro CAS: 816-27-3