Imprimer
Acide 2-bromonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
Acide 2-bromonicotinique
Acide 2-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646068
Numéro CAS: 35905-85-2