Imprimer
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Butyl-1H-imidazol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate
OR4470-1G OR4470-5G
APOSOR4470-1GEA 186 EUR
APOSOR4470-1G APOSOR4470-5G
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784454
Numéro CAS: 439937-61-8