Imprimer
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 256 EUR
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368531
Numéro CAS: 852180-61-1