Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 53.8 EUR
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148.1600 g/mol
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368521
Numéro CAS: 132213-07-1