Imprimer
6-Nitroquinoxaline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxaline
6-Nitroquinoxaline
Formule: C₈H₅N₃O₂
Point de fusion: 175…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462822
Numéro CAS: 6639-87-8