Imprimer
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4380-1G OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-1GEA 0 EUR
APOSOR4380-1G APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02691928
Numéro CAS: 25021-49-2