Imprimer
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
OR43654-100G OR43654-25G OR43654-500G
APOSOR43654-100GEA 97.3 EUR
APOSOR43654-100G APOSOR43654-25G APOSOR43654-500G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₃NOSi
Point d'ébullition: 76 °C/0.33mmHg
Densité: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674005
Numéro CAS: 93102-05-7