Imprimer
Acide m-tolylacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 84.1 EUR
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
Acide m-tolylacétique 98%
Acide m-tolylacétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004340
Numéro CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9