6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR43569-1G
OR43569-5G
OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA
23.2
EUR
APOSOR43569-1G
APOSOR43569-5G
APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule:
C₈H₇BrN₂ Point de fusion: 48…50 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09878569 Numéro CAS: 590417-94-0 |