Imprimer
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43562-500MG OR43562-5G OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR43562-500MG APOSOR43562-5G APOSOR43562-25G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663982
Numéro CAS: 875781-17-2