Imprimer
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511001
Numéro CAS: 65340-70-7