Imprimer
5-Bromo-2-chloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43543-1G OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA 447 EUR
APOSOR43543-1G APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242.4997 g/mol
Point de fusion: 71…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437594
Numéro CAS: 99455-13-7