Imprimer
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 0 EUR
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Point de fusion: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672948
Numéro CAS: 57381-44-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III