Imprimer
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 60.9 EUR
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.92 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191851
Numéro CAS: 188815-32-9