Imprimer
N-Boc-DL-alaninol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4313-25G OR4313-5G
APOSOR4313-25GEA 0 EUR
APOSOR4313-25G APOSOR4313-5G
N-Boc-DL-alaninol 95%
N-Boc-DL-alaninol
Formule: C₈H₁₇NO₃
Point de fusion: 52…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973335
Numéro CAS: 147252-84-4
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,III