Imprimer
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43-1G OR43-5G
APOSOR43-1GEA 79.9 EUR
APOSOR43-1G APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134.14 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973923
Numéro CAS: 32332-98-2