Imprimer
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formule: C₆H₉BrO₃
Point d'ébullition: 70…71 °C/1mmHg
Densité: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783015
Numéro CAS: 13176-46-0